Principaux documents
543764
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
257-259 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid may be used as a matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) matrix for the trace analysis of areca alkaloids in human plasma.[1]]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A new matrix for analyzing low molecular mass compounds and its application for determination of carcinogenic areca alkaloids by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Feng CH and Lu CH.
Analytica Chimica Acta, 649(2), 230-235 (2009)