543624
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-3-formylchromone
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
155-160 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
Clé InChI
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Application
- 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
- 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
- 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
- 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable