Key Documents
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
Pf
149-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
Clé InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable