Principaux documents
542881
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
222-223 °C (lit.)
Densité
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-4-2-1-3-7(8)5-6-13/h1-4H,5H2
Clé InChI
OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1 , 129-136 (2004)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1, 472-475 (2012)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)