Principaux documents
542768
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3Cl2NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
131-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
BUQKISCVZMIFEF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and