Principaux documents
542458
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 3-(1-Methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
76-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clé InChI
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
  • Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
  • Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
  • Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
  • Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3