Principaux documents
541672
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
5 ML
85,30 $
25 ML
310,00 $
85,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
85,30 $
25 ML
310,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH≡C(CH2)2OSi(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
Clé InChI
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne may be used in the synthesis of 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-pentyn-5-ol and 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6,6-dimethyl-3-heptyn-5-ol.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dihydrofurans via an Intramolecular Alkoxide Addition to an Allenylphosphine Oxide.
Pravia K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(17), 6031-6032 (1996)
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.