Principaux documents
541028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
3-Bromophenyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Chaîne SMILES 
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
Clé InChI
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52.8 °C - closed cup