540714
Tetrahydrothiopyran-4-ol
97%
Synonyme(s) :
4-Tetrahydrothiopyranol
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
47-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1CCSCC1
InChI
1S/C5H10OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable