Principaux documents
540382
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiopseudourea, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
N,N′-Di-Boc-isothiouronium-methyl polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.0 mmol/g S loading
Taille des particules
100-200 mesh
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
Application
This resin has been utilized in the synthesis of substituted guanidines.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dodd, D.S.; Wallace, O.B.
Tetrahedron, 39, 5701-5701 (1998)
Articles
Introduce guanidinyl group using guanylating reagents like bis(tert-butoxycarbonyl)thiopseudourea, polymer-bound, from substituted amines.