Principaux documents
540129
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate
98%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate
5 G
55,90 $
55,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
55,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.26
Beilstein:
3592143
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
46-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
tosylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Application
Used in the first enantioselective synthesis of (R)- and (S)-4-acetyl-3-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b]oxazines.[1]
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)