540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −33°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
Point d'ébullition
192-194 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
Clé InChI
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup