Principaux documents
538914
Sigma-Aldrich
Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H32BLiN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
250-258 °C (lit.)
Fluorescence
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
Chaîne SMILES 
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
Clé InChI
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Light emitting metal complex.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable