Principaux documents
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
25 G
256,00 $
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
256,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(OH)2C6H3CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
247-250 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
Clé InChI
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.[1]
Application
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[2]
  • 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[3]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate[4]
  • [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine[5]
  • (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate[6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 2, 4-Dihydroxybenzohydrazide.
Camber B and Dziewiatkowski DD.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 4021-4021 (1951)
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Han YY and Zhao QR.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1041-o1041 (2010)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)