Principaux documents
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
Synonyme(s) :
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro Beilstein :
1756960
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Limite d'explosivité
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
Impuretés
≤0.050% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
192 °C (lit.)
Pf
-63 °C (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup