Principaux documents
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D -1.99°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.5450 (lit.)
Point d'ébullition
278-279 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
Clé InChI
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter