Principaux documents
536008
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
97%
5 G
180,00 $
25 G
539,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
180,00 $
25 G
539,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
28-34 °C
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
Clé InChI
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Margaret L Eng et al.
The Science of the total environment, 760, 143409-143409 (2020-11-22)
Neonicotinoids are the most widely used insecticides globally, but their rapid metabolism in vertebrates makes diagnosing wildlife exposure challenging. More detailed information on the pattern of imidacloprid metabolites over time could be used to better approximate the timing and level