Principaux documents
535451
Sigma-Aldrich
8-Methoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
48-55 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cccc2CCC(=O)Cc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-5-6-9(12)7-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Clé InChI
BTYBORAHYUCUMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable