Documents
535281
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-3-(aminomethyl)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves