47542
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
~165 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
Clé InChI
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable