Key Documents
534269
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
151-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3-4(8(10)11)1-2-7(5)9/h1-3H
Clé InChI
YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges