Principaux documents
183490
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyridine N-oxide
98%
Synonyme(s) :
1-Oxido-4-phenylpyridin-1-ium, 4-Phenylpyridine 1-oxide, 4-Phenylpyridine oxide, p-Phenylpyridine N-oxide
5 G
127,00 $
25 G
479,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
127,00 $
25 G
479,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.20
Beilstein:
121493
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
153-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Phenylpyridine N-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate