Documents
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1(2H)-phthalazinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
269.5-273.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
Clé InChI
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable