Key Documents
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-serine benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
83-86 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
Clé InChI
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable