Principaux documents
467154
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Boc-L-cysteine methyl ester
5 ML
124,00 $
25 ML
442,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
124,00 $
25 ML
442,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Application
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester is an N-terminal protected reagent that can be used in the synthesis of peptides and proteins containing cysteine residues,[1][2] which can further be converted to dehydroalanine.[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Inactivation of NF-κB components by covalent binding of (−)-dehydroxymethylepoxyquinomicin to specific cysteine residues.
Yamamoto M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(18), 5780-5788 (2008)
Igor Linhart et al.
Archives of toxicology, 91(10), 3317-3325 (2017-03-12)
3-Nitrobenzanthrone (3-NBA), a potent environmental mutagen and carcinogen, is known to be activated in vivo to 3-benzanthronylnitrenium ion which forms both NH and C2-bound adducts with DNA and also reacts with glutathione giving rise to urinary 3-aminobenzanthron-2-ylmercapturic acid. In this
Methods for converting cysteine to dehydroalanine on peptides and proteins.
Chalker J M, et al.
Chemical Science, 2(9), 1666-1676 (2011)
An insight into the radical thiol/yne coupling: the emergence of arylalkyne-tagged sugars for the direct photoinduced glycosylation of cysteine-containing peptides.
Minozzi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(2), 450-459 (2010)