Principaux documents
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
Clé InChI
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable