531669
2′-Hydroxy-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C(C)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(7(2)10)9(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
LYKDOWJROLHYOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter