Principaux documents
531197
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 6-chloronicotinate
25 G
62,00 $
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
62,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
26-30 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate (Ethyl-6-chloronicotinate, E-6-ClN) undergoes direct amidation on reacting with benzylamine in the presence lanthanum trifluoromethanesulfonate La(OTf)3.[1] The structural and physicochemical properties of E-6-ClN have been investigated based on its spectroscopic data, time-dependent density functional theory and density of state diagrams.[2]
Application
Ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate (Ethyl 6-chloronicotinate) may be used in the preparation of ethyl 5-{[5-(1H-benzimidazol-2-yl)pyridin-2-yl]ethynyl}pyridine-2-carboxylate by reacting with 2-[6-(ethynyl)pyridin-3-yl]-1H-benzimidazole under microwave irradiation.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Microwave-assisted Sonogashira coupling of novel 2-[6-(arylethynyl) pyridin-3-yl]-1H-benzimidazole derivatives.
Raut CN, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 105-114 (2009)
The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, dispersive Raman and NMR) study of ethyl-6-chloronicotinate molecule by combined density functional theory.
Karabacak M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 153, 754-770 (2016)
Hiroyuki Morimoto et al.
Organic letters, 16(7), 2018-2021 (2014-03-26)
Lanthanum trifluoromethanesulfonate is an effective single-component catalyst for synthesizing a variety of amides directly from esters and amines under mild conditions. Highly selective amidation of esters and amines, as well as catalyst-controlled amidation of esters, demonstrated the effectiveness of the