Principaux documents
530166
Sigma-Aldrich
N-Z-S-phenyl-L-cysteine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
94-97 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Clé InChI
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable