Principaux documents
528269
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1,3-benzenedimethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
Clé InChI
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable