Principaux documents
527076
Sigma-Aldrich
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonyme(s) :
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H23F3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable