Documents
526606
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
Clé InChI
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter