Principaux documents
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Activité optique
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
pb
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
Clé InChI
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup