525596
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
93-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
Clé InChI
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable