Principaux documents
524697
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
221 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
Clé InChI
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds:
  • Pyrazole-acids to be used as agonists of human orphan GPCR GPR109a
  • Bicyclic pyrazole carboxylic acid derivatives as a niacin receptor agonist
  • 5-Alkyl and 5-aryl-pyrazole-tetrazoles as agonists of human orphan GPCR GPR109a
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable