Principaux documents
523569
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
trans-2-(4-Chlorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8BClO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Clé InChI
HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of biarylketones and phthalides
  • Trifluoromethylation
  • Asymmetrical Michael addition for preparation of chromanes
  • Cobalt-catalyzed coupling to vinyl nitrogen containing heteroaromatic compounds
  • 1,2 and 1,4-Addition reactions with o-hydroxycinnamaldehydes
  • Petasis reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable