Principaux documents
523089
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Forme
solid
Pf
91-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Clé InChI
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable