Key Documents
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
56.5-60.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
Clé InChI
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable