Principaux documents
495212
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Synonyme(s) :
3-Nitro-4-pyridinol
5 G
79,40 $
79,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
79,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-1-2-6-3-4(5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
Clé InChI
YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Hydroxy-3-nitropyridine can be synthesized by the nitration of 4-hydroxypyridine.[1]
Application
4-Hydroxy-3-nitropyridine may be used in the synthesis of 4-ethoxy-3-nitropyridine by treating with phosphorus pentachloride (PCl5) followed by ethanol.[1] It may also be used to prepare 4-chloro-3-nitropyridine by treating with PCl5-POCl3 (phosphorus oxychloride).[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Unambiguous structural assignment of monoanils of 3,4-pyridinediamine via regioselective synthesis.
Dubey PK, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 137-144 (2008)
Use of the Graebe-Ullmann reaction in the synthesis of 8-methyl-γ-carboline and isomeric aromatic aza-γ-carbolines.
Alekseev RS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(8), 1235-1250 (2012)