Principaux documents
521787
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
98%
Synonyme(s) :
Heptanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)5CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1210024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
pb
212 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in poly bottles
Remplacé(e)(s) par