Principaux documents
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Pf
91-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
Clé InChI
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable