Principaux documents
521191
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
1 G
163,00 $
5 G
437,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
163,00 $
5 G
437,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
Clé InChI
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene is an aromatic acetylene derivative.[1] Its reaction with 2-diazo-5,5-dimethylcyclohexanedione (diazodimedone) has been reported to afford cycloadducts.[2]
Application
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene may be used in the preparation of 5-chloro-3-[(4-methoxy-2-methylphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)