Principaux documents
520926
Sigma-Aldrich
Cesium metavanadate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
CsVO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Cs+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Cs.3O.V/q+1;;;-1;
Clé InChI
SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable