520667
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, dry, tablet
About This Item
Produits recommandés
Forme
dry
tablet
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
0.5 wt. % loading
Pf
1552 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable