520330
Fluoro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
97%
Synonyme(s) :
TFFH
113,00 $
About This Item
113,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
104-109 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(F)=[N+](/C)C
InChI
1S/C5H12FN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Cationic antimicrobial β-2,2-amino acid derivatives
Philanthotoxin analogues for inhibition of the ionotropic glutamate receptor
Small β-peptidomimetics for antimicrobials
Amine prodrugs of selective neuronal nitric oxide synthase inhibitors
Reagent for:
Selective cyclohexyl-derived imidazopyrazine insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
Hydrazone ligation to assemble multifunctional viral nanoparticles
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable