Documents
519359
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(I)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(I)c1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clé InChI
FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Recent advances in the chemistry of indazoles.
Schmidt A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(24), 4073-4095 (2008)
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile.
Britton D.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 57(8), o702-o704 (2001)