Key Documents
518700
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Clé InChI
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 28(4), 373-388 (1998-05-30)
1. The metabolic fate and urinary excretion of 2-bromo-4-trifluoromethylaniline has been studied in rat using 19F-NMR spectroscopic and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to Sprague-Dawley rats (50 mg kg-1, i.p.) and urine collected over 0-8, 8-24 and