Principaux documents
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.36
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Pf
161-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
Application
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable