Principaux documents
51850
Sigma-Aldrich
Heptatriacontane
≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)35CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.00
Beilstein:
1713110
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0%
Pf
77-79 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
Clé InChI
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves