Principaux documents
518026
Sigma-Aldrich
Lithium salicylate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Salicylic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CO2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.05
Beilstein:
3732791
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99% trace metals basis
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable